Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, hydrate de sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate |
Absorbance | 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm |
Point de fusion | >300.0°C |
Couleur | Blanc |
Densité | Negligible |
Perte à la dessiccation | 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3(CH2)5SO3Na·xH2O |