Learn More
1-iodooctane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10361251
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
629-27-6
C8H17I
240.13
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-iodooctane
CCCCCCCCI
629-27-6
C8H17I
240.13
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-iodooctane
CCCCCCCCI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Iodooctane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -46°C to 45°C
Couleur Incolore à ambre
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 225.0°C to 226.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7I
Indice de réfraction 1.4878
Quantité 100 g
Beilstein 01,16
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisateur copper
Poids de la formule 240.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodooctane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.