Learn More
1-Méthyle-1 H-1,2,3-benzotriazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
96.20€ - 755.00€
Identifiants chimiques
CAS | 499770-67-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7N3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.164 |
Clé InChI | IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde |
CID PubChem | 2795417 |
Nom IUPAC | 1-méthylbenzotriazole-5-carbaldéhyde |
SMILES | CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10661293
|
Thermo Scientific Maybridge
CC23504CB |
250 mg |
96.20€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10009321
|
Thermo Scientific Maybridge
CC23504DA |
1 g |
263.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10255514
|
Thermo Scientific Maybridge
CC23504DE |
5 g |
755.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
499770-67-1 | |
161.164 | |
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde | |
1-méthylbenzotriazole-5-carbaldéhyde |
C8H7N3O | |
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N | |
2795417 | |
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1 |
Spécification
1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde | |
97% | |
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde | |
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1 | |
161.164 | |
161.16 |
499770-67-1 | |
C8H7N3O | |
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylbenzotriazole-5-carbaldéhyde | |
2795417 | |
97% |