Learn More
Acide 1-méthyle-1H-indole-5-carboxylique, 95 %, Acros Organics
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid |
Point de fusion | 221.0°C to 223.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 175.19 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.