Learn More
1-méthyl-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10022514
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
27258-33-9
C5H6N2O
110.12
MFCD03419801
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
7019414
1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CN1N=CC=C1C=O
27258-33-9
C5H6N2O
110.12
MFCD03419801
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
7019414
1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CN1N=CC=C1C=O
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 97%