Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
42.14 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
42.14 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
42.14 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour métallique
Description
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, C5H9NO, numéro CAS 872-50-4, 1-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-méthyl, méthylpyrrolidone, m-pyrol, n-méthyl-2-pyrrolidinone, n-méthyl-2-pyrrolidone, n-méthylpyrrolidinone, n-méthylpyrrolidone, 2,5 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-méthyl-2-pyrrolidinone |
Point de fusion | -24.0°C |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 1.0300g/mL |
Point d’ébullition | 202.0°C |
Quantité | 1 l |
Point d’éclair | 91°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-methyl-2-pyrrolidone