Learn More
(1-Méthyl-3-phényl-1H-pyrazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | 1-(1-méthyle-3-phényle-1H-pyrazol-5-yl)méthanamine |
Poids de la formule | 187.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |