Learn More
Acide 1-méthyl-3-phényl-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
10250-64-3
C11H10N2O2
202.213
MFCD08271939
RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
7537625
Acide 2-méthyl-5-phénylpyrazole-3-carboxylique
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
10250-64-3
C11H10N2O2
202.213
MFCD08271939
RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
7537625
Acide 2-méthyl-5-phénylpyrazole-3-carboxylique
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1g
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%