Learn More
1-Méthyle--(-nitrophényl)pipérazine,4-(3-nitrophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Synonyme | 1-methyl-4-3-nitrophenyl piperazine, 4-methyl-1-3-nitrophenyl piperazine, piperazine,1-methyl-4-3-nitrophenyl, zlchem 196, pubchem18685, acmc-209d0u, 1-3-nitrophenyl 4-methylpiperazine, 1-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-3-nitrophenyl-piperazine, 1-methyl-4-3-nitro-phenyl-piperazine |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 221.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |