Learn More
Acide 1-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
113100-53-1
C6H5F3N2O2
194.113
MFCD01936005
FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxy, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem11402, acmc-1bscj, ksc183q3j
2775665
acide1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxylique
CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O
113100-53-1
C6H5F3N2O2
194.113
MFCD01936005
FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxy, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem11402, acmc-1bscj, ksc183q3j
2775665
acide1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxylique
CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1g
Poids de la formule 194.11
Pourcentage de pureté 97%