Learn More
Acide 1-naphthylacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10086043
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
86-87-3
C12H10O2
186.21
MFCD00004046
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
6862
CHEBI:32918
Acide 2-naphtalène-1-ylacétique
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
86-87-3
C12H10O2
186.21
MFCD00004046
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
6862
CHEBI:32918
Acide 2-naphtalène-1-ylacétique
OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylacetic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 133.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 09, 666
Merck Index 15, 6456
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.38g/L (17°C). Other solubilities: soluble in aceton
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.