Learn More
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Code produit. 10450364 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10450364
Marque: Fisher Chemical O/0028/44
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
C8H17NaO3S, numéro CAS-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, octylsulfonate de sodium, ipc-alks-8, acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, sel de sodium de l’acide 1-octanesulfonique, octylsulfonate de sodium, octanesulfonate de sodium, octane de sodium -1-sulfonate, 1-octanesulfonate de sodium, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5324-84-5
Formule moléculaire C8H17NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Numéro MDL MFCD00007544
Clé InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
CID PubChem 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 7.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 g
Nom IUPAC Sodium ;octane-1-sulfonate
Poids de la formule 216.28g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.