Learn More
1-octanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10347570
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
111-88-6
C8H18S
146.29
MFCD00004912
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
8144
octane-1-thiol
CCCCCCCCS
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
111-88-6
C8H18S
146.29
MFCD00004912
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
8144
octane-1-thiol
CCCCCCCCS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Octanethiol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -49.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 197.0°C to 200.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7SH
Indice de réfraction 1.4525 to 1.4545
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.84
Poids de la formule 146.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanethiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.