Learn More
1-octanol, 99 %, pur, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mL
1L
2.5L
25L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
octan-1-ol
CCCCCCCCO
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Nom chimique ou matériau 1-Octanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.8240g/mL
Couleur Incolore
Point de fusion -16.0°C
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 81°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire CH3(CH2)7OH
Beilstein 01, 418
Conditionnement Tambour métallique
Merck Index 15, 6840
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4310
Quantité 25L
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Gravité spécifique 0.824
Poids de la formule 130.23
Forme physique Liquide
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Viscosité 9 mPa.s (20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.