Learn More
1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt, for Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Code produit. 10616272 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10616272
Marque: Fisher Chemical P/1038/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Identifiants chimiques
CAS 22767-49-3
Formule moléculaire C5H11NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Numéro MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clé InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
CID PubChem 23664617
Nom IUPAC sodium ; pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.2g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique