Learn More
Dichlorhydrate de 1-Phényl-1-pyridine-2-ylméthanamine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1g |
Poids de la formule | 257.16 |
Pourcentage de pureté | 95% |