Learn More
uvex Chaussures de sécurité basses 1 S1 SRC
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
11 cm
Dimensions:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
- Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
- Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
- Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
- Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
- Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Convient aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
- Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur | Noir, Jaune |
| Matériau des lacets | Élastique |
| Matériau de revêtement | Maillage de distance |
| Matériau | Microvelours |
| Dimensions | 46 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Formateurs |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion