Learn More
uvex Chaussure Basse 1 Sport Blanco NC O2 FO SRC, W11
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures professionnelles modernes, ultra-légères et flexibles O2 sans embout de protection
- Les matériaux hydrophobes sur le dessus assurent une protection fiable contre les liquides et les contaminant. Ils sont faciles à nettoyer
- Lavables jusqu’à 30°C
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicone, de plastifiants et autres substances qui interfèrent avec les agents de mouillage
- La nouvelle technologie de semelles innovante Uvex i-PUREnrj offre des propriétés exceptionnelles d’absorption des chocs à l’avant-pied et au talon, ainsi qu’une excellente énergie de rebond sur toute la semelle intermédiaire
- Conforme aux spécification DES avec une résistance volumétrique aux décharges inférieure à 35 mégohms
- Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Le confort exceptionnel du porteur résulte de matériaux nouvellement développés respirants et optimisés en fonction du climat
- Construction pratiquement sans coutures avec des matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Fabriquées en partie à partir de matériaux recyclés afin de conserver les ressources
- Exemptes de l’une des substances dangereuses énumérées sur notre liste de substances dangereuses interdites
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Microfiber |
| Dimensions | 35 |
| Matériau au niveau des orteils | Bout uni |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Sans latex | Oui |
| Type de cheville | Formateurs |
| Waterproof | No |
| Afficher plus |