Learn More
1-Tétradécyne, technique 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
1-Tetradecyne, is used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-tétradécène est utilisé en plus de réactions qui sont typiques dans les réactions alcynes telles que l’halogénation, l’hydrogénation, l’hydrohalogénation, l’hydratation, le clivage oxydatif, la formation de nitrile et l’acidité des alcynes terminaux. Les réactions de polymérisation et de substitution sont également utiles dans la synthèse chimique.
Solubilité
Non miscible avec l’eau. Soluble dans les solvants organiques courants à faible polarité
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Le 1-tétradécène est utilisé en plus de réactions qui sont typiques dans les réactions alcynes telles que l’halogénation, l’hydrogénation, l’hydrohalogénation, l’hydratation, le clivage oxydatif, la formation de nitrile et l’acidité des alcynes terminaux. Les réactions de polymérisation et de substitution sont également utiles dans la synthèse chimique.
Solubilité
Non miscible avec l’eau. Soluble dans les solvants organiques courants à faible polarité
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Tetradecyne |
Densité | 0.79 |
Point d’ébullition | 132°C to 134°C (14 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.441 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1746546 |
Informations sur la solubilité | Not miscible with water. soluble in common organic solvents of low polarity |
Poids de la formule | 194.36 |
Pourcentage de pureté | 90% |
Qualité | Technique |