Learn More
1-(tetrahydro-2-furoyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3829936
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
63074-07-7
C9H16N2O2
184.24
MFCD00190247
UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
2734641
oxolane-2-yl(pipérazine-1-yl)méthanone
C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
63074-07-7
C9H16N2O2
184.24
MFCD00190247
UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
2734641
oxolane-2-yl(pipérazine-1-yl)méthanone
C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 140°C (2.0 Mbar)
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide visqueux
Indice de réfraction 1.5195 to 1.5215
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine