Learn More
1-Triméthylsilyl-1,4-pentadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410248
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15410248
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53436.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71789-10-1 | C8H12Si | 136.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et l’ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71789-10-1
Formule moléculaire C8H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 136.27
Numéro MDL MFCD00066350
Clé InChI JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
CID PubChem 144510
Nom IUPAC trimethyl(penta-1,4-diyn-1-yl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CCC#C
Spécification
Point d’ébullition 42°C (25mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Quantité 1 g
Formule linéaire HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 8°C (46°F)
Poids de la formule 136.27
Pourcentage de pureté 98%
Densité 0.789