Learn More
1-Vinylimidazole 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046745
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1072-63-5
C5H6N2
94.12
MFCD00005297
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
1-vinylimidazole, 1-vinyl-1h-imidazole, n-vinylimidazole, 1h-imidazole, 1-ethenyl, lufixan, polyvinylimidazole, poly vinylimidazole, poly n-vinylimidazole, poly 1-vinylimidazole, n-vinylimidazole polymer
66171
C=CN1C=CN=C1
1072-63-5
C5H6N2
94.12
MFCD00005297
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
1-vinylimidazole, 1-vinyl-1h-imidazole, n-vinylimidazole, 1h-imidazole, 1-ethenyl, lufixan, polyvinylimidazole, poly vinylimidazole, poly n-vinylimidazole, poly 1-vinylimidazole, n-vinylimidazole polymer
66171
C=CN1C=CN=C1
1-Vinylimidazole is used as a monomer in the synthesis of molecularly imprinted polymers. It is involved in the removal of vinyl protecting groups with an isoprene-catalyzed lithiation process. Also, it is involved in the preparation of magnetic-poly(divinylbenzene-1-vinylimidazole) microbeads. Further, it is used to prepare ion imprinted polyvinylimidazole-silica hybrid copolymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-vinylimidazole est utilisé comme monomère dans la synthèse de polymères à empreinte moléculaire. Il est impliqué dans l’élimination des groupes de protection du vinyle avec un processus de lithiation catalysée par l’isoprène. Il participe aussi à la préparation de microbilles magnétiques en poly(divinylbenzène-1-vinylimidazole). De plus, il est utilisé pour préparer un copolymère hybride polyvinylimidazole-silice à empreinte ionique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Vinylimidazole
Point de fusion <-50°C
Densité 1.038
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.5315
Quantité 25 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 105321
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC 1-éthénylimidazole
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté 99%