Learn More
Uvex Chaussures basses 68082 S1 PL
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Description
- La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité. Soutien total et flexibilité sont garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau de l'avant du pied.
- De plus, la chaussure uvex 1 x-craft se démarque en termes de résistance à l'abrasion, de protection et de respirabilité grâce au bout recouvert, aux tiges technologiques et à la structure perforée de la languette.
- La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet, avec 15 % de regranulés, assure une restitution conséquente d'énergie.
- Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque.
Spécification
Spécification
| Couleur | Black, Green |
| Matériau | Polyurethane |
| Dimensions | 37 |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Jetable | Reusable |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Standard Width |
| Sans latex | Oui |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Afficher plus |