Learn More
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Universal Fit Micro
Type de pointe:
Maxymum Recovery, Universal
Universal, Maxymum Recovery
Universal, microvolume
microvolume
À barrière, ultra-micro
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
4800 pièces
960 pièces
Description
Informations sur la commande
- En vrac, sans filtre : 1 000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte. En vrac, à filtre : 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
- En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
- Portoirs empilés : 96 pointes/portoir, 5 portoirs/pile, 10 piles/boîtes
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | USP 3127 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
| À utiliser avec (application) | Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Universal, Maxymum Recovery |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit Micro |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu