Learn More
100% High Cetane Diesel Fuel, VHG™
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
500mL
Description
100% High Cetane Diesel Fuel
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | B100 Biodiesel |
| Noms d’analytes ou de composants | B100 Biodiesel |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | High Cetane Diesel Fuel |
| Quantité | 500 mL |