Learn More
Bel-Art™ Boîtes de stockage de 100 tubes en polypropylène Sciencewaretrade;
Les boîtes de stockage en PP 100 emplacements offrent un stockage compact et sûr pour les tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml. Contrairement aux boîtes en carton, elles résistent à l’humidité et à une utilisation intensive.
Marque: Bel-Art™ F18851-0011
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.17390kg
Description
ulliIdéal pour une utilisation sur paillasse, au congélateur ou pendant le transport/liliUtilisation possible à des températures de -80 deg;C à +121 deg;C/liliCouvercles à charnière avec languette à pression s’ouvrant facilement et se fermant en toute sécurité ; La couleur transparente translucide vous permet de toujours voir l’intérieur/liliUne grille alphanumérique indique chacun des emplacements de la boîte/liliProfil lsquo;antidérapantrsquo; moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr/li/ulInformations sur la commande
Racks pour congélateur disponibles séparément.
Ces boîtes ne s’adaptent pas aux racks de congélateur standard
Spécification
Naturel | |
Carré | |
100 (Tubes de 0,5, 1,5 et 2 ml et flacons cryogéniques) | |
100 | |
5/Paquet | |
154 mm | |
56 mm |
Polypropylène | |
Pour tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml | |
100 | |
Boîte de stockage cryogénique | |
154 x 143 x 56 mm | |
143 mm |