Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques
Pour le stockage et l’isolation de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique, l’azote liquide et d’autres fluides frigorigènes. Les flacons Dewar isolés cylindriques Dewar Isotherm KGW™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque: KGW Isotherm™ 10218
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Description
- Manipulation facile
- Refroidissement de petits échantillons
- Entièrement argenté en série
- Applications flexibles en laboratoire
- Disponible avec ou sans poignée latérale
Spécification
Sans poignée latérale | |
Refroidissement de petits échantillons, stockage : azote liquide (LN2), neige carbonique (CO2), autres liquides de refroidissement | |
345mm | |
120mm | |
2000 ml |
100 mm | |
290mm | |
Bleu | |
Verre borosilicaté |