Learn More
Beclamide, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Beclamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beclamide |
| CAS | 501-68-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Beclamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H12 Cl N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Propionamide, N-benzyl-3-chloro- (6CI,7CI,8CI), Beclamid, Beclamide, Beklamid, Chloracon, Chlorakon, Chloroethylphenamide, Hibicon, N-(3-Chloropropionyl)benzylamine, N-Benzyl-3-chloropropionamide, NSC 67062, Neuracen, Nidrane, Nydran, Nydrane, Posedrine, Seclar, Propanamide, 3-chloro-N-(phenylmethyl)-, N-Benzyl-beta-chloropropanamide, N-Benzyl-beta-chloropropionamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12ClNO/c11-7-6-10(13)12-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | ClCCC(=O)NCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N-benzyl-3-chloropropanamide |
| Afficher plus |