Learn More
Diazoxide, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Diazoxide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diazoxide |
| CAS | 364-98-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diazoxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H7 Cl N2 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 7-chloro-3-methyl-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide |
| Afficher plus |