Learn More
Calcium Standard: Ca @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Code produit. 17987859
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 17987859
Marque: VHG Labs VHGTCAN100
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Calcium Standard: Ca @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
CAS 7440-70-2
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Calcium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire Ca
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ca
Formule InChI InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 40.078
Quantité 100 mL
Poids de la formule 39.963 g/mol