Learn More
Chlorine Standard: Cl @ 2000 μg/g (0.200 wt%) in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
Chlorine Standard: Cl @ 2000 μg/g (0.200 wt%) in 75 cSt Mineral Oil
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorine |
| CAS | 7782-50-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | Cl2 |
| Concentration | 2000 μg/g |
| Synonyme | Cl |
| Formule InChI | InChI=1S/Cl2/c1-2 |
| SMILES | ClCl |
| Nom IUPAC | molecular chlorine |
| Afficher plus |