missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfur Standard: S @ 10000 μg/g (1.00 wt%) in Crude Oil, VHG™

Code produit. 30040447
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30040447

Marque: VHG Labs VHGSPCRD1P100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Sulfur Standard: S @ 10000 μg/g (1.00 wt%) in Crude Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Méthodes EDXRF/WDXRF
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire S
Concentration 1%
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nom IUPAC sulfur
Solvent or Matrix Crude Oil
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 100 mL
Poids de la formule 31.972 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis