Learn More
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 1000 mg/L in H2O, VHG™
Code produit. 17999284
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 17999284
Marque: VHG Labs VHGTOC1K100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 1000 mg/L in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
CAS 7440-44-0
Méthodes Wet Chemistry
Noms d’analytes ou de composants Carbon
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C
Synonyme Carbon, Charcoal activated
Formule InChI InChI=1S/C
SMILES [C]
Nom IUPAC carbon
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Quantité 100 mL
Poids de la formule 12 g/mol