missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human gp130 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18737868
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18737868 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18737868 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB228U100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

gp130/CD130 Monoclonal specifically detects gp130/CD130 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène gp130/CD130
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 28126
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 350
Dilution Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formule Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gène CD130, CD130 antigen, CDw130, DKFZp564F053, gp130, gp130 of the rheumatoid arthritis antigenic peptide-bearing soluble form, IL-6 receptor subunit beta, IL-6R subunit beta, IL-6RB, IL-6R-beta, IL6ST, interleukin 6 signal transducer (gp130, oncostatin M receptor), interleukin receptor beta chain, interleukin-6 receptor subunit beta, Interleukin-6 signal transducer, Membrane glycoprotein 130, membrane glycoprotein gp130, Oncostatin-M receptor subunit alpha
Symboles de gène(s) IL6ST
Espèces hôtes Mouse
Immunogène S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human gp130 extracellular domain
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3572
Spécificité du test Detects human gp130 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-2 R, rhIL-4 R, or rhIL-6 R is observed.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only (RUO)

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.