missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RCAN1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1335)
GREENER_CHOICE

Code produit 30276568
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30276568 100 μL 100µL
30275634 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30276568 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA557213

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

RCAN1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow

The RCAN1 protein interacts with calcineurin A and inhibits calcineurin-dependent signaling pathways, possibly affecting central nervous system development. This gene is located in the minimal candidate region for the Down syndrome phenotype, and is overexpressed in the brain of Down syndrome fetuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RCAN1
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 24GB1335
Concentration 1.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Rcan1
Numéro d’ordre du gène P53805, Q6IN33, Q9JHG6
Alias de gène Adapt78; calcineurin inhibitor; calcipressin-1; calcium and oxidant-inducible mRNA; CALP1L; CSP1; Down syndrome candidate region 1; Down syndrome critical region gene 1; Down syndrome critical region homolog 1; Down syndrome critical region protein 1; Down syndrome critical region protein 1 homolog; DSC1; Dscr1; MCIP1; modulatory calcineurin-interacting protein 1; myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1; near DSCR proline-rich protein; Rcan1; RCN1; Regulator of calcineurin 1
Symboles de gène(s) Rcan1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Calcipressin 1 (aa 44-110).
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1827, 266766, 54720
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.