Learn More
Thermo Scientific POCHE 10L 3 PORTS 2X1/4'+1/8' LUER Poche bioprocess composé du film HyQ CX5-14 très résistant, peu perméable aux d'origine animale.
Marque: Thermo Scientific SH30713.02
POCHE 10L 3 PORTS 2X1/4'+1/8' LUER Poche bioprocess composé du film HyQ CX5-14 très résistant, peu perméable aux d'origine animale.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 9.97900kg