Learn More
Methylhexanamine.HCl, Lipomed
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Methylhexanamine.HCl
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylhexanamine hydrochloride |
| CAS | 13803-74-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methylhexanamine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H17 N . Cl H |
| Synonyme | Dimethylamylamine Hydrochloride, 4-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride, DMAA HCl |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CCC(C)CC(C)N |
| Nom IUPAC | 4-methylhexan-2-amine;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |