Learn More
Oxeladin N-Oxide, Mikromol™
Code produit. 30050043
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30050043
Marque: Mikromol MM0547.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxeladin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxeladin N-Oxide
CAS 1812854-79-7
Noms d’analytes ou de composants Oxeladin N-Oxide
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C20 H33 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Oxeladin N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C20H33NO4/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)25-17-16-24-15-14-21(23,7-3)8-4/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3
SMILES CCC(CC)(C(=O)OCCOCC[N+]([O-])(CC)CC)c1ccccc1
Nom IUPAC N,N-diethyl-2-[2-(2-ethyl-2-phenylbutanoyl)oxyethoxy]ethanamine oxide
Poids moléculaire (g/mol) 351.48
Quantité 10 mg
Poids de la formule 351.241 g/mol