Learn More
Acide 11-glycyrrhétinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-58810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
5g
Code produit. 10655902
Marque: Thermo Scientific Acros 104710050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2432-99-7 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2432-99-7
Formule moléculaire C11H23NO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.31
Numéro MDL MFCD00008150
Clé InChI GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecanoic acid, 11-amino, 11-aminoundecylic acid, 11-amino-undecanoic acid, omega-aminoundecanoic acid, ccris 39, unii-sfu34976hb, rilsan t, aminoundecanoicacid, reilsan es natural, 11-amino-undecanoicaci
CID PubChem 17083
ChEBI CHEBI:82387
Nom IUPAC Acide11-aminoundécanoïque
SMILES C(CCCCCN)CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Aminoundecanoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187°C to 190°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)10CO2H
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in butanol
Poids de la formule 201.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline