Learn More
Acide 11-bromoundécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10240163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 10240163
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2834-05-1 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2834-05-1
Formule moléculaire C11H21BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 265.19
Numéro MDL MFCD00002732
Clé InChI IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
CID PubChem 17812
Nom IUPAC Acide 11-bromoundécanoïque
SMILES C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Bromoundecanoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 51°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 173°C to 174°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)10CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 02, II, 315
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols and hydrocarbons
Poids de la formule 265.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 11-Bromoundecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.