Learn More
Acide 11-maléimidoundécanoïque, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15482747
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15482747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046716.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 57079-01-3 | C15H23NO4 | 281.352 g/mol
The maleimide functional group can be used to conjugate a variety of biomolecules such as enzymes and DNA to the polymer chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57079-01-3
Formule moléculaire C15H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 281.352
Numéro MDL MFCD00941279
Clé InChI UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-maleimidoundecanoic acid, 11-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl undecanoic acid, unii-lg78ey7hvb, n-10-carboxydecyl maleimide, 11-2,5-dioxopyrrol-1-yl undecanoic acid, lg78ey7hvb, maleimide-ch2 10-cooh, 1h-pyrrole-1-undecanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, kmua, pubchem11837
CID PubChem 4618600
Nom IUPAC Acide11-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)undécanoïque
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Maleimidoundecanoic acid
Point de fusion 89°C to 90°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,and chloroform.
Poids de la formule 281.35
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 11-Maleimidoundecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 11-Maleimidoundecanoic acid