Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose (NC) non stériles série 11301
11301 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
143.00€ - 695.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Point à bulle | 0.3bar |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de filtre | Filtre à membrane |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10305051
|
Sartorius™
11301-100------N |
100 mm | 100 Pk. |
695.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10179800
|
Sartorius™
11301-100------G |
100 mm | 25 Pk. |
231.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10067960
|
Sartorius™
11301--25------N |
25 mm | 100 Pk. |
143.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10022371
|
Sartorius™
11301--37------N |
37 mm | 100 Pk. |
185.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10133751
|
Sartorius™
11301--70------G |
70 mm | 25 Pk. |
150.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Filtre à membrane | |
Nitrate de cellulose | |
8 μm | |
750 ml/min/cm2/bar | |
5 mil | |
Filtre à membrane |
0.3bar | |
Single-use | |
Disc | |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
Pour de nombreuses applications de laboratoire générales où une membrane à adsorption non spécifique élevée est adaptée | |
130 μm |