Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Minimisez les risques de contamination liés à la manipulation grâce aux septa et bouchons pré-assemblés, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC.
Marque: Thermo Scientific™ 11-MC-ST101
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
Ces joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés s’adaptent à tous les flacons à bouchon à clipser et à sertir de 11 mm. Elles doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage.
Informations de commande :
Expédiés dans des polysacs scellés pour éviter la contamination pendant le transport.
Spécification
Joint en silicone souple / PTFE ; Ouverture de 6 mm ; Argent | |
Argent, Bleu | |
2 ml | |
500 | |
À sertir (magnétique) | |
Flacons à sertir de 11 mm |
Silicone souple / PTFE | |
PTFE, Silicone, Acier | |
Silicone bleu / PTFE | |
1,0 mm | |
11 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.