Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 11 mm
Minimisez les risques de contamination liés à la manipulation grâce aux septa et bouchons pré-assemblés, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC.
Marque: Thermo Scientific™ 11-ACTS
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Minimisez les risques de contamination pendant la manipulation avec les bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique pratiques et pré-assemblés Thermo Scientific™ 11 mm, compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
- Les capsules en aluminium anodisé sont adaptées à tous les flacons à sertir de 11 mm
- Le matériau Seal 2000™ est spécialement formulé pour améliorer la performance de fond par rapport au PTFE/caoutchouc rouge
- Les septa en Viton™ offrent de bonnes performances avec les détecteurs ECD et sont résistants à de nombreux solvants agressifs.
Spécification
11mm embout, trou central 6mm | |
aluminium, Silicone, Aluminum | |
1000 | |
Crimp Cap | |
11 mm Crimp Top Vials |
Blanc / transparent (septum), White | |
White Virgin PTFE, 0.01 in. with clear Silicone sealing ring | |
0,25 mm | |
11mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.