Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre 11 mm
Utilisez ces flacons en verre transparent 11 mm avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-10
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Utilisez des flacons à sertir en verre 11 mm Thermo Scientific™ avec bouchons à joint à sertir en aluminium. Ces flacons en verre de haute qualité 11 mm, 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Flacons à sertir/clipser de 2 ml, 12 x 32 mm
- Adaptés aux passeurs automatiques rotatifs ou à bras robotisé
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible reportant les graduations 0,5, 1,0 et 1,5 ml
- Les flacons Target Snap-It™ peuvent être utilisés avec des capsules à clipser ou des capsules en aluminium à sertir
- Sont adaptés à la plupart des passeurs automatiques qui acceptent le format de flacon 12 × 32 mm
- Verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou verre ambré 51A
- Fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts
Spécification
Verre transparent, 400 µl, pour flacons avec capsule à sertir de 11 mm | |
12 mm | |
12mm | |
650μL | |
< 5uL | |
Conical Base | |
Crimp Cap | |
12 | |
11mm | |
500μL |
11 mm | |
clair | |
verre | |
Fused Insert | |
400 pi | |
650 μL | |
32mm | |
11 mm Crimp Top Vial | |
No |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.