Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir transparents non assemblés de 11 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ HPL
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents à sertir 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Contient 100 flacons (2 ml) et des capsules en aluminium assemblées et emballées séparément avec des septa en PTFE/caoutchouc rouge
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
Spécification
Silver | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Rubber | |
2 ml | |
Vial: 2-CV, Closure: 11-AC7 | |
2 mL | |
Crimp Top | |
Unassembled Crimp Top Vial Instrument Select Kit | |
Oui |
Flacon à sertir de 2 ml avec joint en caoutchouc / PTFE de type 7 (Agilent LCs) | |
Transparent | |
No | |
Type 7 Caoutchouc / PTFE | |
100 | |
Aluminum | |
32 mm | |
11mm | |
11 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.