Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir transparents non assemblés de 11 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ 2-RVST-CP
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.30600kg
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents à sertir 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Application et retrait faciles
- Une meilleure étanchéité contre l’évaporation d’échantillon
Spécification
Bleu | |
12 mm | |
Verre | |
PTFE / silicone | |
100 | |
Polyéthylène | |
32 mm | |
11 mm | |
11 mm |
Kit pratique, flacon avec bouchon à clipser à large ouverture | |
Transparent | |
Non | |
Flacon : 2-RV, bouchon : 11-PSN(B)-ST1 | |
2 ml | |
Bouchon à clipser (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique de flacons à bouchons à clipser non assemblés | |