Learn More
12-crown-4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473994
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11473994
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11972.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
It serves as an aprotic solvent for alkali metals, the sodium solution is a strong reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert de “solvant” aprotique pour les métaux alcalins, la solution de sodium est un agent réducteur puissant.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Léger & Sensible à l’air & Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver dans un récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 294-93-9
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00005103
Clé InChI XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9269
ChEBI CHEBI:32399
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétraoxacyclododécane
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Crown-4
Point de fusion 17°C
Densité 1.108
Point d’ébullition 68°C to 70°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >109°C (228°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.462
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1363064
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Synonyme 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 12-Crown-4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane