Learn More
Étalon (ORP) d’oxydation/réduction redox de 124 mV à 25°C, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- Étalon de référence redox, matériau de référence redox.
- Agit comme un matériau de contrôle ou de référence plutôt qu’un étalon d’étalonnage, car la réaction redox est une mesure absolue et l’électrode de détection ne nécessite pas d’étalonnage.
- Contrôle la fonctionnalité de l’électrode de détection et de référence, la technique des analystes, les conditions environnementales et le fonctionnement de l’instrument de mesure.
- Cet étalon (ORP) redox de 124 mV est précis à ± 5 mV, a une stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
- La valeur de 124 mV citée se rapporte aux potentiels de l’électrode de platine par rapport à l’électrode de référence Ag/AgCl (3 M KCl).
Spécification
Spécification
| Description | Accuracy ± 5mV at 25°C |
| Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |
| Concentration or Composition Notes | 124 mV (± 5 mV) |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 124 mV (± 5 mV) |
| Quantité | 500 ml |