missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Isooctane, VHG™

Code produit. 17973366
Click to view available options
Quantité:
6 x 2 mL
Conditionnement:
12mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17973366

Marque: VHG Labs ALKKTSISOW6100SET

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Isooctane
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire S
Concentration 0-100 mg/kg
Formule InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nom IUPAC sulfur
Solvent or Matrix Isooctane
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 6 x 2 mL
Poids de la formule 31.972 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis